組成
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
mp
235 °C (decomposition)
溶解性
4 g/L
かさ密度
500 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
InChI Key
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3