Merck
1.03967
SAFC
Iron(II) sulfate hydrate
(about 87% FeSO₄) extra pure Ph.Eur.,BP,USP
医薬品製造
別名:
Iron(II) sulfate hydrate, Ferrosulfate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FeO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
151.91 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-753-5
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
フォーム
solid
有効性
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
2.97 g/cm3
かさ密度
850 kg/m3
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Iron (II) sulfate hydrate is used as a precursor to iron compounds and as a reducing agent.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1039670000:
GT11039679025:
1039671000:
1039679025:
1039678889:
1039679999:
試験成績書(COA)