Merck
1.03672
SAFC
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
医薬品製造
別名:
Cholesterol from wool fat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-353-2
品質水準
フォーム
powder
bp
200 °C (Decomposition)
mp
141 °C
溶解性
insoluble >0.001 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1