Merck
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
別名:
Charcoal wood
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
powder
強熱残分
≤7% (600 °C)
粒径
<0.15 mm (~99%)
mp
3550 °C
かさ密度
410 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg