Merck
1.02183
Supelco
Charcoal activated
pure
別名:
Charcoal activated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
UNSPSCコード:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
solid
表面積
800-1500 m2/g
不純物
≤10% HNO3 solubles
強熱残分
≤10% (600 °C)
損失
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
かさ密度
150‑440 kg/m3
微量陽イオン
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg