Merck
1.01948
Supelco
Bromine
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Bromine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
233 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
動粘度
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
溶解性
35 g/L
密度
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分析用 エンシュア ACS,ISO,Reag. Ph Eur
アプリケーション
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
アナリシスノート
Assay≥ 99.5 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmSulfur compounds (as SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.100 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.100 ppmCa (Calcium)≤ 0.200 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.100 ppmFe (Iron)≤ 0.500 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.100 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.500 ppmMn (Manganese)≤ 0.020 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNa (Sodium)≤ 0.500 ppmNi (Nickel)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.100 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.100 ppmZr (Zirconium)≤ 0.100 ppmOrganic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 50 ppmDensity (d 20/20): about 3.1 g/cm³
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質