Merck
1.01867
SAFC
塩化カルシウム 二水和物
crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
医薬品製造
別名:
Calcium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
147.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E509
EC Index Number:
233-140-8
認証
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
フォーム
crystalline
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Calcium chloride dihydrate is a mineral salt typically used as buffering agent in pharmaceutical formulations. Beyond, calcium chloride dihydrate is used as a complexing builder, flavor enhancer and stabilizer for food and beverage.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1018671000:
1018670001:
1018679025:
1018670000:
1018679026:
1018679025BWT:
試験成績書(COA)