安全性情報
1.01862
Supelco
Bismuth(III) oxide
EMPLURA®
別名:
Bismuth(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi2O3
CAS番号:
分子量:
465.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-134-7
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
表面積
0.2-0.6 m2/g , BET
不純物
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
粒径
5 μm±3 (D 50)
mp
820 °C
溶解性
practically insoluble 0.006 g/L
密度
8.93 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Bi+3].[Bi+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg