Merck
637017
Sigma-Aldrich
酸化ビスマス(III)
nanopowder, 90-210 nm particle size, 99.8% trace metals basis
別名:
三酸化二ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi2O3
CAS番号:
分子量:
465.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
beta
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
nanopowder
spherical
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
表面積
3.2-3.5 m2/g
粒径
90-210 nm
かさ密度
0.5‑1.1 g/mL
SMILES記法
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI Key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ナノサイズのBi2O3/ポリマーの特性評価および物理特性:この研究では、ポリマーマトリックス内の酸化ビスマス(III)ナノ粒子の特性を調査し、エネルギーおよび高屈折率の用途を強調しています。複合材料の性能強化におけるBi2O3の可能性が探索されています(A Alruwaili, AM El Sayed, 2024)。
  • 酸化ビスマス(III)による電気分析的性能の強化:この研究では、特に水中の汚染物質の検出に向けて、電気分析的能力を改善するためカーボンセラミック電極に酸化ビスマス(III)ナノ粒子が組み込まれています(M Brycht et al., 2024)。
  • ヒ素浄化のための可視光応答性光触媒:この概説では、水源からのヒ素の効果的な浄化における酸化ビスマス(III)などのビスマス系光触媒の役割を示し、これらの材料の光触媒能力を強調しています(I Natali Sora et al., 2024)。
  • ガンマ線遮蔽のための高性能複合材料:この研究では、ガンマ線遮蔽用途のために酸化ビスマス(III)を充填したフルオロエラストマー複合材料について調査し、放射線遮蔽におけるこの材料の有効性を示しています(SM Magnere et al., 2024)。
特徴および利点
V2O5、Bi2O3、およびその他の固体酸化物からのマイクロ波支援法による新しい安定化酸化物イオン伝導性バナジウム酸ビスマス相の調製が報告されました。得られたセラミックスは、固体酸化物燃料電池、水蒸気電解槽、および酸素センサーにおいて将来性が確認されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637017-250G:
637017-BULK:
637017-25G:
637017-100G:
637017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rifath Sharmin et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 62(9), 1032-1039 (2012-10-02)
Photocatalytic oxidation (PCO) is a promising technology for indoor air purification due to low operating cost, potentially long service life, and low maintenance. Ultraviolet light-emitting diode (UVLED) is a new concept in the field of PCO, which has several advantages
Arun Prakash Periasamy et al.
Talanta, 87, 15-23 (2011-11-22)
In this work, preparation and characterization of a novel nanocomposite containing bismuth oxide (Bi(2)O(3)) nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) was presented. Powder X-ray diffraction (XRD) studies revealed that as-synthesized Bi(2)O(3) nanoparticles are crystalline and belong to α-phase with monoclinic
Lu You et al.
ACS nano, 6(6), 5388-5394 (2012-05-18)
The novel strain-driven morphotropic phase boundary (MPB) in highly strained BiFeO(3) thin films is characterized by well-ordered mixed phase nanodomains (MPNs). Through scanning probe microscopy and synchrotron X-ray diffraction, eight structural variants of the MPNs are identified. Detailed polarization configurations
Dirk Mansfeld et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(52), 14805-14810 (2011-11-29)
The reaction of [Bi(22)O(26)(OSiMe(2)tBu)(14)] (1) in THF with salicylic acid gave [Bi(22)O(24)(HSal)(14)] (2) first, which was converted into [Bi(38)O(45)(HSal)(22)(OH)(2)(DMSO)(16.5)]·DMSO·H(2)O (3·DMSO·H(2)O) after dissolution and crystallization from DMSO. Single-crystal X-ray diffraction analysis and ESI mass spectrometry associated with infrared multi-photon dissociation (IRMPD)
Hagit Aviv et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 101(1), 131-138 (2012-10-24)
Bismuth oxide nanoparticles of 12.1 ± 3.0 nm diameter were prepared by thermal decomposition of bismuth acetate dissolved in ethylene glycol in the presence of an oxidizing agent. Functionalization and stabilization of the hydrophobic Bi(2)O(3) nanoparticles was accomplished by coating
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.