product name
Manganese Test, photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 250 tests
特定アナライト
manganese
測定範囲
0.005-2.00 mg/L (Mn)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (PAN)
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® Manganese Reagent Test allows the accurate quantification of the concentration of all manganese ion species in aqueous samples.
Method applied: All manganese ions are reduced to manganese(II) ions using ascorbic acid. In weakly alkaline solution these to manganese(II) ions react with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) to form a red complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Photometric determination subsequent to acid mineralisation