Merck
1.01833
Supelco
硫酸
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
95-97% (alkalimetric)
形状
liquid
不純物
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
硫酸 for the determination of nitrogen, &#8805;97.0%
Supelco
84727
硫酸
硫酸 for the determination of nitrogen
Supelco
1.00748
硫酸