蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-8.3 % (v/v)
不純物
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.002%
色
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp
<-30 °C
転移温度
flash point -26 °C
溶解性
slightly soluble
密度
0.76 g/cm3 at 15 °C
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C