主要文書
1.01124
SAFC
Ammonium dihydrogen phosphate
cryst. extra pure
別名:
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)H2PO4
CAS番号:
分子量:
115.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
蒸気圧
0.066 hPa ( 125 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
溶解性
368 g/L
密度
1.80 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800‑1100 kg/m3
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1