Merck
63097
Sigma-Aldrich
L-乳酸マグネシウム 水和物
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
別名:
L-乳酸 マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
CAS番号:
分子量:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
光学活性
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
不純物
~2 mol/mol water
SMILES記法
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI Key
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63097-1KG:
63097-BULK:
63097-250G:
63097-VAR:
試験成績書(COA)