Merck
1.00996
Supelco
1-Propanol
EMPLURA®
別名:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O
CAS番号:
分子量:
60.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
蒸気圧:
19 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
19 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
不純物
≤0.002% Free acid (as propionic acid)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アプリケーション
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Propanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as propionic acid): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.20 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009969027:
1009968888:
1009961000:
1009962501:
1009969026:
1009969190:
1009962521:
1009960000:
1009960501:
1009969221:
IN2RCMP100996:
1009966025:
1009960521:
1009962500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4