認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
自己発火温度
349 °C
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
転移温度
flash point 203 °C
溶解性
558 g/L
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
DL-Malic acid Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1003839999:
CO1E1003839025:
1003839025BWT:
CO1I1003839025:
1003839025:
1003830000:
試験成績書(COA)