solid
有効性
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
溶解性
36 g/L
密度
2.46 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900‑1100 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1