製品名
4-ブロモ-カルシウム イオノフォア A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI Key
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Cation ionophore
警告
再構成
その他情報
Deber, C.M., et al. 1985. Anal. Biochem.146, 349.
WGK
WGK 3
Jan Code
100107-1.1ML:
100107-1MG:
100107-VMG:
試験成績書(COA)