グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
OmniSolv®
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-10.2 % (v/v)
不純物
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
蒸発残留物質
≤20 ppm
色
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
転移温度
flash point 49 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Insights into the Mechanism of Catalytic Activity of Plasmodium Parasite Malate-Quinone Oxidoreductase.: This study elucidates the catalytic mechanism of malate-quinone oxidoreductase in Plasmodium parasites, revealing potential targets for antimalarial drugs and insights into enzyme activity modulation by acetic anhydride (Ito et al., 2024).
- Adsorption simulation of 2,4-D pesticide on novel zinc-based 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazole-4-yl)benzoic acid coordination complexes using machine learning approach.: This research presents a novel adsorption method using zinc-based coordination complexes for the removal of pesticides, where acetic anhydride plays a crucial role in the synthesis of these complexes, demonstrating an innovative approach to environmental remediation (Mansab and Rafique, 2024).
アナリシスノート
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets