09-843
Anti-SIRT2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2-like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2, homolog) 2 (S. cerevisiae)
sirtuin (silent mating type information r
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT2(22933)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン修飾タンパク質
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated SIRT2 in human brain lysate.
品質
Western Blot Analysis: 0.125 µg/mL of this antibody detected SIRT2 on 10 µg of human brain tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human brain tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-843:
試験成績書(COA)