化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
詳細
この遺伝子は、DNA結合タンパク質のフォークヘッドクラスのメンバーをコードします。これらの肝細胞核因子は、アルブミンやトランスチレチンなどの肝臓特異的転写の転写活性化因子であり、クロマチンとも相互作用します。マウスの類似ファミリーメンバーは、代謝の調節や膵臓および肝臓の分化に関与します。この遺伝子は、若年者の成人発症型糖尿病の孤発例と関連性があります。この遺伝子では、同じタンパク質をコードする2つの転写バリアントが特定されています。
特異性
HNF3β/FOXA2を認識します。
免疫原
ラット肝細胞核因子-3β/フォークヘッドボックスA2(HNF3β/FOXA2)の7~86残基に対応するGST融合タンパク質。
アプリケーション
抗HNF3β/FOXA2抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたHNF3β/FOXA2の検出は、IHC、WBで機能することが示されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティクス・核内機能分子
エピジェネティクス・核内機能分子
研究のサブカテゴリ
転写因子
転写因子
品質
通常はMLE 12細胞由来の核抽出物でイムノブロッティングにより評価
ターゲットの説明
50 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製プロテインAウサギIgG抗体、30%グリセロール、0.135 M塩化ナトリウムを含有する0.07Mトリス-グリシン溶液(pH7.4)に溶解(保存剤として0.035%アジ化ナトリウムを含有)。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
MLE 12核抽出物、ヒト肝臓ライセート
MLE 12核抽出物、ヒト肝臓ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-633:
試験成績書(COA)
Temporal-spatial distribution of hepatocyte nuclear factor-3beta in developing human lung and other foregut derivatives.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 46, 955-962 (1998)
Fgf10 gene expression is delayed in the embryonic lung mesenchyme in the adriamycin mouse model.
Pediatric Surgery International null
Stem cells (Dayton, Ohio), 34(11), 2635-2647 (2016-06-15)
As known from model organisms, such as frog, fish, mouse, and chicken, the anterior-posterior patterning of the definitive endoderm (DE) into distinct domains is controlled by a variety of signaling interactions between the DE and its surrounding mesoderm. This includes
Forkhead box A2 transcription factor is expressed in all types of neuroendocrine lung tumors
Human Pathology, 35, 560-564 (2004)
Mesenchymal expression of Tbx4 gene is not altered in Adriamycin mouse model.
Pediatric Surgery International null