07-543
Anti-p19 ARF Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-ARF, Anti-CDK4I, Anti-CDKN2, Anti-CMM2, Anti-INK4, Anti-INK4A, Anti-MLM, Anti-MTS-1, Anti-MTS1, Anti-P14, Anti-P14ARF, Anti-P16, Anti-P16-INK4A, Anti-P16INK4, Anti-P16INK4A, Anti-P19, Anti-P19ARF, Anti-TP16
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cdkn2A(12578)
rat ... Cdkn2A(25163)
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-543:
試験成績書(COA)