安全性情報
07-531
Sigma-Aldrich
Anti-PIR121-1/Sra-1 Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, Sra-1, p140sra-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYFIP1(23191)
mouse ... Cyfip1(20430)
特異性
PIR121-1/Sra-1 (別名CYFIP1)
免疫原
ヒトPIR121-1/Sra-1のアミノ酸872-886(SQEFQRDKQPNAQPQ-C)に相当するKLH結合合成ペプチド、結合用にC末端にシステインを付加。
アプリケーション
Anti-PIR121-1/Sra-1 AntibodyはPIR121-1/Sra-1対する抗体であり、IP & WBで使用されます。
研究のカテゴリ
アポトーシス&癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
通常、ラット脳から取得したRIPAホモジネートへイムノブロッティングイを適用して評価します。
ターゲットの説明
Mr~130kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで安定です
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-531:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anika Steffen et al.
The EMBO journal, 23(4), 749-759 (2004-02-07)
The Rho-GTPase Rac1 stimulates actin remodelling at the cell periphery by relaying signals to Scar/WAVE proteins leading to activation of Arp2/3-mediated actin polymerization. Scar/WAVE proteins do not interact with Rac1 directly, but instead assemble into multiprotein complexes, which was shown
Local F-actin network links synapse formation and axon branching.
Chia, PH; Chen, B; Li, P; Rosen, MK; Shen, K
Cell null
Patricia Kunda et al.
Current biology : CB, 13(21), 1867-1875 (2003-11-01)
In animal cells, GTPase signaling pathways are thought to generate cellular protrusions by modulating the activity of downstream actin-regulatory proteins. Although the molecular events linking activation of a GTPase to the formation of an actin-based process with a characteristic morphology
Marco A Salazar et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49031-49043 (2003-09-25)
Tuba is a novel scaffold protein that functions to bring together dynamin with actin regulatory proteins. It is concentrated at synapses in brain and binds dynamin selectively through four N-terminal Src homology-3 (SH3) domains. Tuba binds a variety of actin
Reply to "Reduced CYFIP2 Stability by Arg87 Variants Causing Human Neurological Disorders".
Mitsuko Nakashima et al.
Annals of neurology, 86(5), 805-806 (2019-09-12)