主要文書
07-276
Sigma-Aldrich
抗PDGFRα抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-Anti-CD140A, Anti-Anti-PDGFR-2, Anti-Anti-PDGFR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDGFRA(5156)
詳細
血小板由来成長因子受容体(PDGF受容体)は、170~185 kDaの膜貫通型糖タンパク質であり、リガンドが結合すると、結合するPDGFのアイソフォーム(PDGF AA、BBまたはAB)に応じてホモ二量体化またはヘテロ二量体化され、αサブユニットとβサブユニットの複合体を形成します。活性化中の受容体のチロシン残基のリン酸化は、アクチンの再編成、転写、細胞増殖、遊走、分化などの複数のシグナル伝達イベントを制御することができ、また、Ras、Raf、ERK1および2経路の活性化をもたらします。
特異性
PDGF受容体αを認識します。
免疫原
ヒトPDGF受容体のアミノ酸1035~1053(C-GKRNRHSSQTSEESAIETG)に対応するペプチド α
アプリケーション
この抗PDGFRα抗体は、IPおよびWBでの使用について検証済みであり、PDGFRαを検出できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
成長因子および受容体
品質
3T3/NIH細胞ライセートにおけるイムノブロッティングにより日常的に評価済み
ターゲットの説明
150/170 kDa(ダブレット)
物理的形状
イムノアフィニティー精製
精製プロテインA免疫グロブリン抗体、0.105 M塩化ナトリウムと保存剤として0.035%アジ化ナトリウムを含有する0.14 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。 IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞、3T3/NIHまたはHepG2細胞抽出物、ヒト脳組織
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for PDGFRA, PDGFRB and KIT deregulation in an NSCLC patient.
T Negri et al.
British journal of cancer, 96(1), 180-181 (2007-01-11)
Activity of AMN107, a novel aminopyrimidine tyrosine kinase inhibitor, against human FIP1L1-PDGFR-alpha-expressing cells.
Srdan Verstovsek, Francis J Giles, Alfonso Quintas-Cardama, Taghi Manshouri, Ly Huynh et al.
Leukemia Research null
The novel tyrosine kinase inhibitor EXEL-0862 induces apoptosis in human FIP1L1-PDGFR-alpha-expressing cells through caspase-3-mediated cleavage of Mcl-1.
Pan, J; Quintas-Cardama, A; Manshouri, T; Giles, FJ; Lamb, P; Tefferi, A; Cortes et al.
Leukemia null
Enhanced transduction and replication of rGD-fiber Modified adenovirus in primary t cells.
Sengupta S, Ulasov IV, Thaci B, Ahmed AU, Lesniak MS
Testing null
Mesenchymal stem cells modified with a single-chain antibody against EGFRvIII successfully inhibit the growth of human xenograft malignant glioma.
Balyasnikova IV, Ferguson SD, Sengupta S, Han Y, Lesniak MS
Testing null