07-1801
Anti-G3BP1 Antibody
serum, from rabbit
別名:
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (100% immunogen homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3Bp1(27041)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect G3BP1 in HeLa, 293T and S10 cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysates.
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-1801:
試験成績書(COA)