07-1407
Anti-GLUT-8 Antibody, CT
from rabbit
別名:
Glucose transporter type 8, Glucose transporter type X1, glucose transporter X1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
member 8, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 8
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected GLUT-8 in human kidney tissue.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human kidney tissue.
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1407:
試験成績書(COA)