安全性情報
07-1398
Sigma-Aldrich
抗リン酸化Akt(Thr308)抗体
from rabbit
別名:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, canine
交差性(ホモロジーによる予測)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG
適合性
not suitable for Western blot
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr308)
遺伝子情報
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
詳細
Akt/PKBはSer/Thrキナーゼであり、PI3キナーゼ経路の主な既知のエフェクターです。代謝、アポトーシス、細胞周期制御、血管新生、分化、細胞の成長と増殖など多数の生物学的プロセスと関連する複数のシグナル伝達経路に関与しています。哺乳類では、Aktの3つのアイソフォーム(Akt1/PKCα、Akt2/PKBβ、Akt3/PKBγ)が存在しています。これらは、高い相同性を示していますが、制御的リン酸化部位の局在は若干異なります。Akt1は、ほとんどの組織にあり、成長、生存、胚発生、脂肪細胞分化において主要な役割を果たしている主なアイソフォームです。Akt2は、グルコース恒常性の制御と相関しており、インスリン応答性組織内で発現している主なアイソフォームです。Akt3は、脳組織中で豊富です。各Aktアイソフォームは、機能的に異なる3つの領域で構成されています。脂質結合モジュールであるN末端プレクストリン相同(PH)領域、Thr308のある中央触媒ドメイン、Ser473のあるC末端疎水性モチーフです。AKTの活性化は、その細胞膜への移行およびPDK1とTORC2複合体によるそれぞれThr308とSer473の二重リン酸化の両方を必要とする二重制御メカニズムに依存しています。
免疫原
エピトープ:Thr308(触媒ドメイン)
ヒト、マウス、ラット、ウシ、ニワトリのAtk1のThr308配列と周辺アミノ酸を含むKLH結合合成ペプチド。ヒトとマウスのAkt2は、このペプチド免疫原配列と11/12のアミノ酸を共有し、ラットAkt3は10/12のアミノ酸を共有しています。
アプリケーション
この抗リン酸化Akt(Thr308)抗体は、リン酸化Akt(Thr308)の検出においてIH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色のみ
ウェスタンブロッティング:
複数のバンドが得られるためWBには推奨されません。 05-802Rを参照してください
品質
免疫組織染色:
希釈倍率1:500で使用、HRP-DABを用いたIHC-Selectによる検出。
ターゲットの説明
60 kDa
物理的形状
Aktのリン酸化(Thr308)・非リン酸化ペプチドに対して抗原アフィニティー精製済み。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1398:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yange Liu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 7841823-7841823 (2017-03-25)
In the present study, the components of A. cinnamomea (AC) mycelia were systematically analyzed. Subsequently, its hepatoprotective effects and the underlying mechanisms were explored using a mouse model of acute alcohol-induced liver injury. AC contained 25 types of fatty acid
Yange Liu et al.
BioMed research international, 2017, 9374026-9374026 (2017-04-21)
Antrodia cinnamomea, a folk medicinal mushroom, has numerous biological effects. In this study, we aim to assess whether the antifatigue effects of A. cinnamomea mycelia (AC) and its underlying mechanisms are related to oxidative stress signaling using behavioral mouse models