07-1231
抗Notch1抗体、細胞内
serum, from rabbit
別名:
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
以下との反応禁止
mouse
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOTCH1(4851)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色(パラフィン):
以前のロットによる代表的な試験。
エピトープ回収による最適IGF-1染色:脂肪腫。
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのHeLaライセートでノッチ1、細胞内(切断型)を検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1231:
試験成績書(COA)