安全性情報
07-1224
Sigma-Aldrich
抗PP6C抗体
from rabbit
別名:
H.sapiens mRNA for protein phosphatase 6, Serine/threonine-protein phosphatase 6, Protein phosphatase 6, catalytic subunit, Serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, rat, bovine, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP6C(5537)
詳細
この遺伝子は、細胞周期進行を制御するシグナル伝達経路の成分であるプロテインホスファターゼの触媒サブニットをコードしています。
特異性
Protein Phosphatase 6, MW ~33kDaを認識します。
免疫原
以下の配列に対応するKLHに共役した精製ペプチドに使用された免疫原:NH2-Cys-Ala-Val-Pro-Asp-Ser-Glu-Arg-Val-Ile- Pro-Pro-Arg-Thr-Thr-Thr-Pro-Tyr-COOH。
アプリケーション
免疫沈降:この抗体を10-20 µg/mLに希釈して免疫沈降で使用しました
免疫組織染色(パラフィン):
PP6ポリクローナル抗体の最適染色:
ヒト精巣
citrateバッファー(pH6.0)で前処理した正常ヒト精巣組織中の円形精子細胞のPP6染色
希釈倍率1:100で使用、HRP-DABを用いるIHC-Select
検出。
この抗PP6C抗体を用いたPP6Cの検出は、WB、IP、IH(P)での使用が検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
キナーゼ・ホスファターゼ
品質
Jurkatライセートのウェスタンブロッティングでルーチン評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのJurkatライセート中のPP6Cを検出できます。
ターゲットの説明
Protein Phosphatase 6(PP6)、分子量約33kDaの触媒サブユニットを認識します。
関連事項
先発品:AB4091
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナルIgG、0.08% sodium azide含有PBSバッファーに溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長1年間、-20°Cで保存できます。
取扱い推奨事項:初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
Jurkat細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1224:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiangli Cui et al.
Carcinogenesis, 31(10), 1734-1741 (2010-08-24)
We have recently shown that American ginseng (AG) prevents and treats mouse colitis. Because both mice and humans with chronic colitis have a high colon cancer risk, we tested the hypothesis that AG can be used to prevent colitis-driven colon
Jordan Wengrod et al.
Science signaling, 8(367), ra27-ra27 (2015-03-12)
Amino acid deprivation promotes the inhibition of the kinase complex mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) and activation of the kinase GCN2 (general control nonrepressed 2). Signaling pathways downstream of both kinases have been thought to independently induce autophagy.