07-1216
Anti-PP2A Antibody, Catalytic subunit
Upstate®, from rabbit
別名:
Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, delta isoform, Delta isoform of regulatory subunit B56, protein phosphatase, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), delta isoform, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, chicken, bovine, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP2R5D(5528)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,000 dilution is traditonally used to detected PP2A, Catalytic subunit in 10 μg of HEK293 lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK293 cell lysate
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1216:
試験成績書(COA)