化学種の反応性
human, rat, amphibian, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken, canine, starfish, monkey, frog, Drosophila, sheep
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体は、A431細胞の共焦点免疫蛍光顕微鏡検査に使用されました。細胞を増殖させ、洗浄し、ホルムアルデヒドで固定し、NP40で透過処理しました。 抗Cdk1/Cdc2(赤、Cy3)、ファロイジン(アクチン、緑、AlexaFluor488)およびDAPI(青、核)で、細胞を三重染色しました。ポジティブ核染色
免疫沈降:4 µgで使用、500 µgのA431細胞のRIPAライセートからcdc2を免疫沈降させました。
品質
ウェスタンブロッティング:0.5~2 µg/mLで使用、ヒトA431、マウス3T3やラットL6細胞RIPAライセートでcdc2を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
アナリシスノート
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 2-メルカプトエタノール2.5 µL/ ライセート100 µLを加え、 5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードして ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-923:
試験成績書(COA)