安全性情報
06-702
Sigma-Aldrich
抗リン酸化Smad1(Ser463/465)抗体
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, Xenopus, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer463/pSer465)
遺伝子情報
human ... SMAD1(4086)
詳細
Smadタンパク質は、Drosophila Mothers against dpp(Mad)の哺乳類ホモログであり、TGF-β受容体セリン/スレオニンキナーゼの下流で機能し、受容体活性化に反応してセリンがリン酸化されますBMP(bone morphogenic protein)またはTGF-βが標的とする表面受容体に結合した後、Smad1(Madr1またはV4-1とも呼ばれる)はSer 463とSer 465がリン酸化されます。活性化されたSmad1はSmad4と結合し、核に移行して、そこでSmad1/Smad4複合体がDNA結合タンパク質を動員し、特定の遺伝子の転写を活性化します。BMP結合はSmad1のリン酸化を誘導し、Smad1とCBPとの結合を促進して、Smad1依存性転写を刺激します。加えて、ALK1およびALK2がSmad1のMH2ドメインにある残基を特異的にリン酸化し、Smad1依存性経路を誘導します。
特異性
2つのセリンがリン酸化されたSmad1(Ser463/465)を認識します。
免疫原
ヒトSmad1タンパク質のアミノ酸455-465に対応する(CGGSPHNPISpSVpSGG)に相当するペプチド
アプリケーション
抗リン酸化Smad1(Ser463/465)抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたリン酸化Smad1(Ser463/465)の検出は、WBで機能することが示されています。
品質
BMP4で処理したP19(マウス胚性癌腫)細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価しています。
ターゲットの説明
65 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
BMP-4で処理したHeLa細胞またはNIH/3T3細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-702:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BMP signaling dynamics in embryonic orofacial tissue.
Partha Mukhopadhyay,Cynthia L Webb,Dennis R Warner,Robert M Greene,M Michele Pisano
Journal of Cellular Physiology null
Signal transduction. Mad about SMADs.
J Wrana et al.
Nature, 388(6637), 28-29 (1997-07-03)
Interaction between Smad1 and p97/VCP in rat testis and epididymis during the postnatal development.
Sevil Cayli,Fikret Erdemir,Seda Ocakli,Bahadir Ungor,Hakan Kesici,Tamer Yener,Huseyin Aslan
Reproductive Sciences null
Reduced endoglin activity limits cardiac fibrosis and improves survival in heart failure.
Kapur, NK; Wilson, S; Yunis, AA; Qiao, X; Mackey, E; Paruchuri, V; Baker, C; Aronovitz et al.
Circulation null
Cross-talk between fibroblast growth factor and bone morphogenetic proteins regulates gap junction-mediated intercellular communication in lens cells.
Boswell, BA; Lein, PJ; Musil, LS
Molecular Biology of the Cell null