06-519-AF488
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
別名:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), cAMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), CREB-1 (pSer133), CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133), CREB-B (pSer119)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 647
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer133)
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected phospho-CREB (Ser133) in rat brain tissue.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-519-AF488:
試験成績書(COA)