06-1079
Anti-Interleukin 23 alpha (IL-23A) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
IL-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL23A(51561)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23 alpha in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-1079:
試験成績書(COA)