安全性情報
05-809
Sigma-Aldrich
抗トリメチル(Lys9)-ホスホ(Ser10)-ヒストンH3抗体、ウサギモノクローナル
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K9me3S10P, Histone H3 (tri methyl K9, phospho S10)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
WB
inhibition assay
multiplexing
化学種の反応性:
human
テクニック:
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
citations:
2
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10), trimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
特異性
トリメチル(Lys9)-ホスホ(Ser10)-ヒストンH3
幅広い動物種交差反応性が予測されます
免疫原
配列...ARme3KpS...を含むKLH結合、合成ペプチド。me3Kの部分は、ヒトヒストンH3のホスホセリン10に対するトリメチル-リジン9およびpSに相当します。
アプリケーション
抗トリメチル(Lys9)-ホスホ(Ser10)-ヒストンH3抗体は、H3K9me3S10Pとしても知られるトリメチル(Lys9)-ホスホ(Ser10)-ヒストンH3を検出するためのウサギモノクローナル抗体であり、WB、PIA、Mplexでバリデーションされています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
ヒストン
ターゲットの説明
Mr 17 kDa
物理的形状
0.2Mトリスグリシン、pH 7.4、0.15M塩化ナトリウム、100mM EDTA、0.05%アジ化ナトリウム、グリセロールの添加により30%にする前
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
-20°Cで2年間安定です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-809:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meng Wang et al.
Cancer research, 74(10), 2825-2834 (2014-03-22)
Therapeutics that target the epidermal growth factor receptor (EGFR) can enhance the cytotoxic effects of ionizing radiation (IR). However, predictive genomic biomarkers of this radiosensitization have remained elusive. By screening 40 non-small cell lung cancer cell (NSCLC) lines, we established