安全性情報
05-726
Sigma-Aldrich
Anti-53BP1 Antibody, clone BP13
clone BP13, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-p53BP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BP13, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53BP1(7158)
関連するカテゴリー
特異性
53BP1
免疫原
3種類のGST融合タンパク質(それぞれはヒト53BP1の1-337、338-671、1331-1664残基に対応)の混合物
アプリケーション
Anti-53BP1 Antibody, clone BP13(マウスモノクローナル抗体)を用いた53BP1の検出はIP、WB、ICCで機能することが示されています。
マウスとは交差反応しません。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
通常は、HeLa細胞由来のライセートにイムノブロッティングを適用して評価
ターゲットの説明
約250kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-726:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative analysis of DNA-damage response factors after sequential ion microirradiation.
Christoph Greubel, Volker Hable, Guido A Drexler, Andreas Hauptner, Steffen Dietzel et al.
Radiation and Environmental Biophysics null
I M Ward et al.
The Journal of biological chemistry, 276(51), 47759-47762 (2001-10-24)
H2AX, a member of the histone H2A family, is rapidly phosphorylated in response to ionizing radiation. This phosphorylation, at an evolutionary conserved C-terminal phosphatidylinositol 3-OH-kinase-related kinase (PI3KK) motif, is thought to be critical for recognition and repair of DNA double
Telomere dysfunction in human keratinocytes elicits senescence and a novel transcription profile.
Fay Minty, Johanna K Thurlow, Paul R Harrison, E Kenneth Parkinson
Experimental Cell Research null
Guanghua Du et al.
Radiation research, 176(6), 706-715 (2011-07-30)
High-linear energy transfer (LET) ion irradiation of cell nuclei induces complex and severe DNA lesions, and foci of repair proteins are formed densely along the ion trajectory. To efficiently discriminate the densely distributed/overlapping foci along the ion trajectory, a focus
Ji-Hwan Park et al.
Experimental & molecular medicine, 53(6), 1092-1108 (2021-07-01)
Senescent cells exhibit a reduced response to intrinsic and extrinsic stimuli. This diminished reaction may be explained by the disrupted transmission of nuclear signals. However, this hypothesis requires more evidence before it can be accepted as a mechanism of cellular