安全性情報
05-429
Sigma-Aldrich
抗リン酸化MBP抗体、クローンP12
clone P12, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-C76307, Anti-R75289, Anti-golli-mbp, Anti-jve, Anti-mld, Anti-shi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P12, monoclonal
交差性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr98)
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
詳細
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、中枢神経系の主要な外因性膜タンパク質であり、その分子量は21.5 kDaです。中枢神経系(CNS)の神経のミエリン形成過程において、MBPは重要であると考えられています。MBPの配列は、ミエリン膜から単離された後の1979年に初めて解明されました。その後、CNSミエリン形成量の減少を示し、さらに振戦、発作、および早期死亡を特徴とする進行性疾患を示す、MBP欠乏ノックアウトマウスが開発されました。MBPの遺伝子は、CNSおよび造血系の種々の細胞に局在するタンパク質の18番染色体にあります。
中枢神経系におけるMBPのプールは非常に多種多様で、複数のスプライス変異の発現を伴う場合や、数多くのタンパク質翻訳後修飾、例えばリン酸化、メチル化、脱アミド化、およびシトルリン化などを伴う場合があります。トレオニン125でのMBPリン酸化は、ミエリン鞘の安定性に対するMBPの関与を調整する複雑な調節プロセスです。
MBPへの関心は、脱ミエリン疾患、特に多発性硬化症(MS)における役割が中心です。MSの発症機序におけるMBPに対する抗体の役割が、複数の研究により示されています。MSに対する遺伝性素因をMBP遺伝子と関連付けている研究もありますが、ごく一部です。
特異性
トレオニン98でリン酸化したMBPを認識します。一部のMBP調製物には、pMBP抗体によって検出される基礎レベルのリン酸化MBPが含まれます。
免疫原
Thr98でリン酸化してツベルクリンと結合しているヒトミエリン塩基性タンパク質配列に相当する合成ペプチド
アプリケーション
この抗リン酸化MBP抗体、クローンP12を用いたリン酸化MBPの検出は、EAおよびWBでバリデーションされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
MAPキナーゼ
品質
通常はMAPキナーゼ2/Erk2、活性(カタログ番号14-173)によってリン酸化されたMBPでイムノブロッティングにより評価。
ターゲットの説明
33 kDa
物理的形状
0.09%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する30%グリセロール、PBS中のプロテインA精製免疫グロブリンに含まれるプロテインG精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳抽出物またはラット脳抽出物
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-429:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential actions of estrogen and SERMs in regulation of the actin cytoskeleton of endometrial cells.
Flamini, M I, et al.
Molecular Human Reproduction, 15, 675-685 (2009)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) directly binds to ERK by a D-domain-like docking site.
Katsuya Ishihara, Kae Tsutsumi, Shiho Kawane, Motowo Nakajima, Tatsuhiko Kasaoka
Febs Letters null
Romina Giacometti et al.
Pest management science, 72(8), 1585-1594 (2015-11-26)
Southern green stink bugs (Nezara viridula L.) invade field-grown soybean crops, where they feed on developing seeds and inject phytotoxic saliva, which causes yield reduction. Although leaf responses to herbivory are well studied, no information is available about the regulation
J W Mandell et al.
Analytical biochemistry, 293(2), 264-268 (2001-06-12)
We describe a versatile intracellular reporter of ERK/MAP kinase activity: a cDNA construct, pGFP.MBP, encoding amino acids 85-144 of the human myelin basic protein fused to the C-terminus of an enhanced green fluorescent protein (GFP). The fused fragment of myelin
Cefan Zhou et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 105-105 (2019-08-24)
Breast cancer is a life-threatening disease in females and the leading cause of mortality among the female population, presenting huge challenges for prognosis and treatment. ITM2A is a member of the BRICHOS superfamily, which are thought to have a chaperone