安全性情報
05-233
Sigma-Aldrich
抗ニトロチロシン抗体 クローン1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-nitrotyrosine antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A6, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
詳細
ニトロチロシンは、細胞の損傷および炎症、ならびにNOの産生の指標として特定されています。ニトロチロシン濃度を測定することは、細胞内のNOによる損傷のマーカーになると考えられます。これまでの研究では、ニトロチロシンはとりわけ動脈硬化性プラークや関節リウマチなどの炎症性疾患に認められることが示されています。
アプリケーション
抗ニトロチロシン抗体 クローン1A6は、ニトロチロシンの量の検出について、ELISA、IH、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
ペルオキシニトリル処理A431細胞を用いて定常的に評価済みであり、非ニトロ化タンパク質との反応は認められませんでした。
ターゲットの説明
ニトロ化BSAの予想MW:66 kDa
物理的形状
0.175 M NaCl、0.07%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含有する0.014 Mリン酸バッファー(pH 7.6)に溶解したプロテインG精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
免疫組織染色:ヒトアルツハイマー病脳切片(メタカン固定)、マウス肝臓
イムノブロッティング:ニトロ化BSA
間接ELISA:ニトロ化BSA
間接免疫蛍光法:3-ニトロチロシンで代謝的に標識されたA549細胞
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-233:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Relaxin ameliorates hypertension and increases nitric oxide metabolite excretion in angiotensin II but not N(?)-nitro-L-arginine methyl ester hypertensive rats.
Sasser, JM; Molnar, M; Baylis, C
Hypertension null
Losartan prevents portal hypertension-induced, redox-mediated endothelial dysfunction in the mesenteric artery in rats.
Dal-Ros, Stephanie, et al.
Gastroenterology, 138, 1574-1584 (2010)
Peroxynitrite diminishes myogenic activity and is associated with decreased vascular smooth muscle F-actin in rat posterior cerebral arteries.
Maneen, MJ; Hannah, R; Vitullo, L; DeLance, N; Cipolla, MJ
Stroke null
Biological significance of nitric oxide-mediated protein modifications.
Gow, Andrew J, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 287, L262-L268 (2004)
The extensive nitration of neurofilament light chain in the hippocampus is associated with the cognitive impairment induced by amyloid beta in mice.
Alkam, T; Nitta, A; Mizoguchi, H; Itoh, A; Murai, R; Nagai, T; Yamada, K; Nabeshima, T
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics null
資料
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.