05-1946
Anti-USP7 Antibody, clone 1G7
clone 1G7, from mouse
別名:
ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin-specific-processing protease 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Herpes virus-associated ubiquitin-specific pr
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G7, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP7(7874)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected USP7 on 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1946:
試験成績書(COA)