Key Documents
05-1588
Sigma-Aldrich
抗U1-70K抗体 クローン9C4.1
clone 9C4.1, from mouse
別名:
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9C4.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRNP70(6625)
詳細
U1小核リボ核タンパク質70 kDa(U1-70K)は、U1 snRNPコア内にみられる3つの特異的タンパク質のうちの1つであり、すべてのU snRNPにみられる少なくとも7つのコアタンパク質と、U1-70K、U1-A、U1-Cという3つの特異的タンパク質を含みます。U1-70Kは、U1-snRNAのループI領域とそのRPM(RNA認識モチーフ)結合ドメインとの結合を介して、プレmRNAスプライシングの仲介に関与しています。さらに、そのRNA結合ドメインであるU1-70Kには、トランス作用機能を有すると考えられる酸性残基またはセリン残基を特徴とする、アルギニンに富む2つの領域も含まれています。選択的スプライシングにより、4つの既知のアイソフォームが生じます。U1-70Kの短縮型はRNAに結合できません。
特異性
この抗体はC末端ドメインでU1-70Kを認識します。
免疫原
エピトープ:C末端ドメイン
ヒトU1-70KのC末端ドメインに対応するリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
WBおよびICCにおいて検証済みの抗U1-70K抗体 クローン9C4.1(マウスモノクローナル抗体)を使用して、U1-70K(別名:小核リボ核タンパク質70 kDa [U1])を検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3細胞、A431細胞、HeLa細胞中のU1-70Kを検出できることが示されました。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
RNA代謝および結合タンパク質
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、HeLa細胞ライセート10 µg中のU1-70Kを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:約52 kDa;実測値:57 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
1,25(OH)2D2 production by T lymphocytes and alveolar macrophages recovered by lavage from normocalcemic patients with tuberculosis.
J Cadranel,M Garabedian,B Milleron,H Guillozo,G Akoun,A J Hance
The Journal of Clinical Investigation null
Suryasree Subramania et al.
Nucleic acids research, 47(8), 4181-4197 (2019-02-16)
Src associated in mitosis (SAM68) plays major roles in regulating RNA processing events, such as alternative splicing and mRNA translation, implicated in several developmental processes. It was previously shown that SAM68 regulates the alternative splicing of the mechanistic target of
Xianzhi Lin et al.
RNA biology, 18(12), 2203-2217 (2021-05-20)
RNA molecules function as messenger RNAs (mRNAs) that encode proteins and noncoding transcripts that serve as adaptor molecules, structural components, and regulators of genome organization and gene expression. Their function and regulation are largely mediated by RNA binding proteins (RBPs).
Sheetal Uppal et al.
Cell reports, 29(8), 2450-2460 (2019-11-21)
The bromodomain protein 4 (BRD4) is an atypical kinase and histone acetyl transferase (HAT) that binds to acetylated histones and contributes to chromatin remodeling and early transcriptional elongation. During transcription, BRD4 travels with the elongation complex. Since most alternative splicing
Sicong Zhang et al.
Cancer cell, 31(4), 591-606 (2017-03-28)
The dynamic and reversible N6-methyladenosine (m6A) RNA modification installed and erased by N6-methyltransferases and demethylases regulates gene expression and cell fate. We show that the m6A demethylase ALKBH5 is highly expressed in glioblastoma stem-like cells (GSCs). Silencing ALKBH5 suppresses the