05-1470
Anti-Raptor Antibody, clone 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
別名:
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H6.2, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
PI3K、Akt及びmTORシグナル伝達
Immunoprecipitation Analysis: 20 µg from a previous lot immunoprecipitated Raptor in HEK293 cell lysate.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Raptor on 10 µg of HEK 293 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK 293 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1470:
試験成績書(COA)