Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-1249-S
Sigma-Aldrich
抗ジメチルヒストンH3(Lys9)抗体、クローンCMA307、トライアルサイズ
clone CMA307, from mouse
別名:
H3K9me2, Histone H3 (dimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CMA307, monoclonal
交差性
vertebrates, human
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンタンパク質は、高度に翻訳後修飾を受け、5種類のヒストンのうちヒストンH3が最も広範に修飾されます。ヒストンH3の配列バリアントとさまざまな修飾状態は、遺伝子の動的かつ長期的な調節に役割を果たすと考えられています。 ヒストンH3のジメチル化とトリメチル化は遺伝子サイレンシングの目印であり、脱メチル化酵素遺伝子Jmjd1aとJmjd2cによってこれらの目印が除去されると遺伝子が活性化されます。
特異性
この抗体はLys9でジメチル化されたヒストンH3を認識します。Ser10のリン酸化は、ジメチルLys9への抗体の結合を妨げます。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
KLH結合、Lys9ジメチル化ヒトヒストンH3のアミノ酸1-19に相当する合成ペプチド
エピトープ:ジメチルリジン9
アプリケーション
クロマチン免疫沈降:
HeLa細胞(IPあたり1 X 10E6細胞相当)から調製した超音波処理クロマチンを、2 µgの正常マウスIgGまたは抗ジメチルヒストンH3(Lys9)抗体クローンCMA307のいずれかと、さらにMagna ChIP Gキット(カタログ番号:17-611)を用いて免疫沈降させました。 ChIPプライマーであるBグロビンを用いたqPCRによって、ジメチルヒストンH3(Lys9)結合DNAフラグメントの免疫沈降の成否が検証されています。
実験の詳細は、EZ-Magna ChIP G(カタログ番号:17-409)またはEZ-ChIP(17-371)のプロトコルを参照してください。
ドットブロッティング:AbSuranceヒストンH3抗体特異的性アレイ(カタログ番号:16-667)およびAbSuranceヒストンH2A、H2B、H4抗体特異的アレイ(16-665)は、各種修飾されたヒストンペプチドが含まれ、抗ジメチルH3(Lys9)抗体クローンCMA307(カタログ番号:05-1249-S)の2.0 ug/mL(1:500)希釈液で探索されました。 HRP結合ロバ抗マウスIgGと化学発光検出システムを用いて、タンパク質を可視化しました。
ELISA:
この抗体はELISAに適していることが、外部のラボによって示されています。 Kimura, H., et al. (2008).Cell Struct.Funct. 33: 61-73.
免疫細胞染色:
この抗体は免疫細胞染色に適していることが、外部のラボによって示されています(Kimura, 2008)。
免疫沈降:
この抗体は免疫沈降に適していることが、外部のラボによって示されています(Kimura, 2008)。
マルチプレクサー:
この抗体はLys9がジメチル化されたヒストンH3をLuminexアッセイにより特異的に認識します。
マウスモノクローナル抗ジメチルヒストンH3(Lys9)抗体クローンCMA307によるジメチルヒストンH3(Lys9)(別名:H3K9me2、ヒストンH3(ジメチルK9))の検出おいて、WB、ELISA、ICC、IP、Mplexでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、HeLa酸抽出物中のジメチルヒストンH3(Lys9)を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
マウスモノクローナルIgG1κ上清、PBS溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。製品の回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1249-S:
試験成績書(COA)