安全性情報
05-1250
Sigma-Aldrich
抗トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体、クローンCMA308
clone CMA308, from mouse
別名:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CMA308, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates, human
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンタンパク質は、高度に翻訳後修飾を受けますが、5種類のヒストンのうちヒストンH3が最も広範に修飾されます。ヒストンH3の配列バリアントとさまざまな修飾状態は、遺伝子の動的かつ長期的な調節に役割を果たすと考えられています。ヒストンH3のLys9のトリメチル化(H3K9me3)は、最もよく研究されているエピジェネティックマーカーの1つです。H3K9me3は、おそらくSwi6やHP1αなどのクロマチン関連タンパク質の結合のための認識モチーフとして作用することによって、ユークロマチン遺伝子の抑制とヘテロクロマチン構築のエピジェネティックな制御において機能します。H3K9のトリメチル化を担う酵素はSUV39H1とSUV39H2です。
特異性
この抗体は、Lys9でトリメチル化されたヒストンH3を認識します。高濃度ではジメチルLys9との交差反応性がいくらか認められていますが、特異性の差は>27倍です1。Ser10のリン酸化は、トリメチルLys91への抗体の結合を妨げます。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
KLHに結合した、Lys9でトリメチル化されたヒトヒストンH3のアミノ酸1-19に相当する合成ペプチド。
エピトープ:トリメチルLys9
アプリケーション
ELISA:
この抗体はELISA法に適していることが、外部のラボによって示されています1。
免疫沈降:
この抗体はIPに適していることが、外部のラボによって示されています1。
免疫細胞染色:
この抗体は免疫細胞染色に適していることが、外部のラボによって示されています1。
抗トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体、クローンCMA308は、トリメチルヒストンH3(Lys9)、別名H3K9me3、ヒストンH3(トリメチルK9)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WB、ELISA、ICC、IP、Mplexで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
ウェスタンブロッティング
0.5 – 2 μg/mLの希釈で使用、10 μgのHeLa酸抽出物中のヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むPBS中の精製マウスモノクローナルIgG1κ
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。製品の回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Gonzalez-Munoz et al.
Scientific reports, 9(1), 8632-8632 (2019-06-16)
Mouse and cell-based studies have shown that macroH2A histone variants predominantly associate with heterochromatin. Functional studies found that macroH2As are involved in gene repression, inhibiting the acquisition of pluripotency and preserving cell differentiation. However, only a few studies have analysed
The organization of histone H3 modifications as revealed by a panel of specific monoclonal antibodies.
Kimura, Hiroshi, et al.
Cell Structure and Function, 33, 61-73 (2008)
J K Wiencke et al.
Oncogene, 27(17), 2412-2421 (2007-10-31)
Histone H3 lysine 9 trimethylation (H3K9Me3) has been associated with transcriptional repression, but recent findings implicate this chromatin modification in transcriptional activation and mRNA elongation by RNA polymerase II. Here, we applied immunoprecipitation (IP) with a custom DNA tiling microarray
Xuncheng Liu et al.
Plant physiology, 158(1), 119-129 (2011-10-14)
The molecular mechanism of how the histone deacetylase HDA6 participates in maintaining transposable element (TE) silencing in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) is not yet defined. In this study, we show that a subset of TEs was transcriptionally reactivated and that TE
Kristina Ivanauskiene et al.
Genome research, 24(10), 1584-1594 (2014-07-23)
Histone variant H3.3 is deposited in chromatin at active sites, telomeres, and pericentric heterochromatin by distinct chaperones, but the mechanisms of regulation and coordination of chaperone-mediated H3.3 loading remain largely unknown. We show here that the chromatin-associated oncoprotein DEK regulates