04-1578
Anti-Bruton′s tyrosine kinase (Btk) Antibody, clone 10D11
clone 10D11, from mouse
別名:
Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, B-cell progenitor kinase, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase BTK
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10D11, monoclonal
交差性
rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BTK(695)
詳細
特異性
A higher molecular weight protein may be detected, which is thought to be a phosphorylated species of Btk or a related protein.
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 0.05- 1 µg/mL of this antibody detected Btk on 10 µg of Raji cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Raji cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1578:
試験成績書(COA)