04-1488
Anti-HIRA Antibody, clone WC119
clone WC119, from mouse
別名:
DiGeorge critical region gene 1, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A, HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1-like enhancer of
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WC119, monoclonal
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIRA(7290)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
シャペロン
品質
Western Blot Analysis: 0.44 µg/ml of this antibody detected HIRA on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
NIH/3T3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1488:
試験成績書(COA)