安全性情報
04-002
Sigma-Aldrich
抗SOCS1抗体、クローン4H1
clone 4H1, Upstate®, from mouse
別名:
suppressor of cytokine signaling 1, CIS1, CISH1, JAB, SOCS-1, SSI-1, SSI1, TIP3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H1, monoclonal
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOCS1(8651)
特異性
SOCS1を認識
免疫原
アミノ酸2~78を含むマウスSOCS1リコンビナントGST融合タンパク質
アプリケーション
イムノブロッティング分析: 希釈倍率1:1,000で使用し、KG-1細胞ライセートでSOCS1を検出できます。
免疫沈降(IP):10 μgの本抗体は、RIPAバッファー中の200 μL細胞抽出物からSOCS1を免疫沈降できます。
抗SOCS1抗体、クローン4H1は、IPおよびWBに適したSOCS1に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
免疫学的シグナル伝達
品質
通常はイムノブロッティングにより評価。
ターゲットの説明
37 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から2年間。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-002:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yun He et al.
The Journal of biological chemistry, 281(9), 5559-5566 (2006-01-13)
We have previously shown that ASK1 undergoes ubiquitination and degradation in resting endothelial cells (EC) and that proinflammatory cytokine tumor necrosis factor (TNF) induces deubiquitination and stabilization, leading to ASK1 activation. However, the mechanism for the regulation of ASK1 stability
Hong-Fei Xu et al.
Molecular medicine reports, 14(4), 3798-3804 (2016-09-08)
Intracerebral hemorrhage (ICH) results in inflammation, and glucocorticoids have been proven to be effective inhibitors of ICH‑induced inflammation. However, the precise underlying mechanisms of ICH‑induced inflammation and glucocorticoid function remain largely undefined. Using a mouse ICH model, the present study
Eleanor A Woodward et al.
Immunology, 131(1), 118-127 (2010-04-22)
While it is known that the anti-inflammatory effects of interleukin (IL)-4 require new protein synthesis, the exact mechanisms by which IL-4 suppresses the production of pro-inflammatory cytokines by human monocytes and macrophages is unclear. IL-4 rapidly induced suppressor of cytokine
Won Jin Lee et al.
Journal of neurochemistry, 151(3), 370-385 (2019-05-08)
Neuronal expression of beta-secretase 1 (BACE1) has been implicated in the progression of Alzheimer's disease. However, the mechanisms that regulate BACE1 expression are unclear. Here, we show that peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) decreases BACE1 expression by up-regulating suppressor of
Tal Ben-Zvi et al.
Journal of cell science, 119(Pt 2), 380-387 (2006-01-18)
Fibroblast growth factor receptor (FGFR) signaling is transduced by the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade and the signal transducers and activators of transcription (STATs). Suppressors of cytokine signaling (SOCS) proteins are expressed in response to cytokine-inducible stimulation of STAT phosphorylation