安全性情報
03-34-0002
Sigma-Aldrich
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH
別名:
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH, Fibronectin Inhibitor, RGDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27N7O8
CAS番号:
分子量:
433.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white to off-white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
詳細
Shown to inhibit fibronectin function by binding to platelet-binding sites.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Supplied as a trifluoroacetate salt.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Perlot, R.L., et al. 2002. J. Bone Miner. Res.17, 66.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
03-34-0002-MG:
03-34-0002-25MG:
試験成績書(COA)