安全性情報
03-0167-00
Millipore
SMC® Human IL-1α High Sensitivity Kit
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma
別名:
IL-1 alpha Single Molecule Counting Kit, IL-1 alpha immunoassay kit, IL-1 alpha ultra-sensitive immunoassay, Interleukin-1 alpha immunoassay kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
 kit sufficient for 96 wells
交差性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.12 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.06-60 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
入力
serum
plasma
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The SMC® human IL-1α High Sensitivity Immunoassay Kit contains all reagents required to perform the assay. This assay takes advantage of a standard immunoassay workflow configured in a standard plate format.
Assay protocols are similar to existing sandwich ELISA methods with two key differences:
1) Elution buffer disrupts the sandwich, separating the labeled detection antibody for quantification.
2)The Erenna and SMCxPRO® immunoassay systems detect analytes using Single Molecule Counting (SMC®) technology.
特異性
Non-human primate plasma: 4 out of 4 individuals found to be detectable.
Canine plasma: 3 out of 4 individuals found to be detectable.
Rat plasma: 1 out of 4 individuals found to be detectable.
Although IL-1α was detectable, the assay has not been validated for these species.
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC™)技術を用いた高感度イムノアッセイにより、免疫学研究を推進し、インターフェロン、インターロイキン、免疫グロブリンを正確に特性評価する方法を説明します。
化粧品やパーソナルケア製品の研究において、イムノアッセイを使用して炎症や感作、老化、組織再生に関するバイオマーカーを評価し、化粧品の潜在的な有害作用を調べる方法についてご紹介します。
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.