安全性情報
03-0157-00
Millipore
SMC®ヒトIL-23高感度キット
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma
別名:
IL-23 Single Molecule Counting Kit, IL-23 ultra-sensitive immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
 kit sufficient for 96 wells
交差性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.10 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.10-100 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
入力
serum
plasma
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
SMC®ヒトIL-23高感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイは、標準のプレートフォーマットで構成された標準のイムノアッセイワークフローを利用しています。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:
1) 溶出バッファーがサンドイッチを分裂させて、標識付けされた検出抗体を分離して定量します。
2) ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムは、1分子カウント(SMC®)技術を使用して分析物を検出します。
特異性
非ヒト霊長類、ラット、イヌ、ウサギ、およびモルモットのサンプルは、100%検出可能です(n = 6)。 IL-23は検出できましたが、アッセイはこれらの動物種に関してバリデーションされていません。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC™)技術を用いた高感度イムノアッセイにより、免疫学研究を推進し、インターフェロン、インターロイキン、免疫グロブリンを正確に特性評価する方法を説明します。
化粧品やパーソナルケア製品の研究において、イムノアッセイを使用して炎症や感作、老化、組織再生に関するバイオマーカーを評価し、化粧品の潜在的な有害作用を調べる方法についてご紹介します。
See how you can enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunoassays by harnessing Single Molecule Counting (SMC®) technology to precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.