Merck
RAB0815
Sigma-Aldrich
Mouse Il33 / Interleukin-33 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il33(77125)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse IL-33.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Danila Leontyev et al.
Transfusion, 54(11), 2871-2879 (2014-05-16)
Mouse models of human immune thrombocytopenia (ITP) have been used for years to investigate the mechanism of intravenous immunoglobulin (IVIG) to ameliorate ITP; however, how closely these experimental mouse models mirror the human autoimmune inflammatory disease is unclear. The aim
Qingwu Qin et al.
Chinese medical journal, 127(17), 3058-3064 (2014-09-06)
Aerobic exercise can improve symptoms, reduce airway inflammation, and even ameliorate airway remodeling in asthmatic animals and patients. However, previous studies have focused mainly on the effect of aerobic exercise on steroid-sensitive asthma (SSA). The goals of this study were
Raymond F Hamilton et al.
Particle and fibre toxicology, 11, 43-43 (2014-09-03)
Surface modification strategies to reduce engineered nanomaterial (ENM) bioactivity have been used successfully in carbon nanotubes. This study examined the toxicity and inflammatory potential for two surface modifications (humic acid and carboxylation) on titanium nanobelts (TNB). The in vitro exposure